Chrom (III) chlorid, anhydrous zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Chromium trichloride
MQ200
8.18090.0025
8.18090.0002
8.18090.0025EA
670
DKK
8.18090.0025
8.18090.0002
Chrom (III) chlorid, anhydrous zS, Sigma-Aldrich®
Chrom (III) chlorid
Formel:
Cl₃Cr Molekylvægt: 158.35 g/mol Smeltepunkt: 1152 Massefylde: 2.76 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010948 CAS-nummer: 10025-73-7 EINECS: 233-038-3 UN nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,02278 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 1152 °C |
Molar Mass | 158.35 g/mol |
Boiling Point | 1300 °C decomposes |
Density | 2.87 g/cm3 (25 °C) |