Chrom (II) chlorid 90%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Chromium dichloride
223810050 223810100
ACRO223810050EA 900 DKK
ACRO223810050 ACRO223810100
Chrom (II) chlorid 90%
Chrom (II) chlorid
Formel: Cl₂Cr
Kogepunkt: 1302 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 824 °C
Massefylde: 2,87 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010947
CAS-nummer: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02264
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Green to grey Powder
Titration Argentometric ≥88 %