Divanadiumpentaoxid, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00824.0250 1.00824.1000
1.00824.0250EA 6980 DKK
1.00824.0250 1.00824.1000
Divanadiumpentaoxid, Supelco®
Divanadiumpentaoxid
Formel: O₅V₂
Molekylvægt: 181.88 g/mol
Kogepunkt: 1750
Smeltepunkt: 690
Massefylde: 3.35 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011457
CAS-nummer: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
UN nummer: 2862
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,09987
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 690 °C
Molar Mass 181.88 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Boiling Point 1750 °C (decomposition)
Density 3.36 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)