Divanadiumpentaoxid 99.6+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
206422500 206420010
ACRO206422500EA 767 DKK
ACRO206422500 ACRO206420010
Divanadiumpentaoxid 99.6+%
Divanadiumpentaoxid
Formel: O₅V₂
Kogepunkt: 1750 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 690 °C
Massefylde: 3,35 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011457
CAS-nummer: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
UN nummer: 2862
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09987
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Assay ≥99.60 %
Chromium (Cr) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤300 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Silicon (Si) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm