Titan(IV)propanolat zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Tetrapropyl orthotitanate, Titanium (IV) propoxide, Titanium tetrapropanolate
MQ200
8.21107.0100 8.21107.0500
8.21107.0100EA 309 DKK
8.21107.0100 8.21107.0500
Titan(IV)propanolat zS, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)propanolat
Formel: C₁₂H₂₈O₄Ti
Molekylvægt: 284.23 g/mol
Kogepunkt: 137
Massefylde: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009365
CAS-nummer: 3087-37-4
EINECS: 221-411-3
UN nummer: 2413
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 284.22 g/mol
Boiling Point 170 °C (36 hPa)
Flash Point 38 °C
Refractive Index 1.4962 (25 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)