Titanium(IV) methanolat ≥95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
77137.14
77137.22
77137.36
77137.14EA
996
DKK
77137.14
77137.22
77137.36
Titanium(IV) methanolat ≥95%
Titanium(IV) methanolat
Purity: 95%
CAS No.: 992-92-7
Molecular Formula: Ti(OCH3)4.(CH3OH)x, x
Formel:
C₄H₁₂O₄Ti Kogepunkt: 243 °C (52 mmHg) Smeltepunkt: 200…210 °C Flammepunkt: 48 °C (118 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00014883 CAS-nummer: 992-92-7 EINECS: 213-596-4 UN nummer: 3181 ADR: 4.1,III |