Titan(IV)ethanolat zS
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Titanium (IV) ethoxide, Titanium tetraethanolate, Tetraethyl orthotitanate
MQ200
8.21083.0250 8.21083.1000
8.21083.0250EA 662 DKK
8.21083.0250 8.21083.1000
Titan(IV)ethanolat zS
Titan(IV)ethanolat
Formel: C₈H₂₀O₄Ti
Molekylvægt: 228.12 g/mol
Kogepunkt: 150
Massefylde: 1.107 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 33
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009071
CAS-nummer: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
UN nummer: 1993
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) Hydrolysis
Melting Point -40 °C
Molar Mass 228.15 g/mol
Boiling Point 150 - 155 °C (16 hPa)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.5043 (20 °C, 589 nm)
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)