Titan(IV)butanolat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Titanium (IV) butoxide, Titanium tetrabutanolate, Tetra-n-butyl orthotitanate, Titanium (IV) n-butoxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21084.0100 8.21084.0500 8.21084.9010 8.21084.9040
8.21084.0100EA 273 DKK
8.21084.0100 8.21084.0500 8.21084.9010 8.21084.9040
Titan(IV)butanolat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)butanolat
Formel: C₁₆H₃₆O₄Ti
Molekylvægt: 340.34 g/mol
Kogepunkt: 310
Smeltepunkt: –55 °C
Massefylde: 0.993 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 47
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009433
CAS-nummer: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN nummer: 1993
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 340.32 g/mol
Boiling Point 310 - 314 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.6 hPa (20 °C)
Flash Point 47 °C
Explosion Limit 2.0 - 12.0 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)