Titan(IV)isopropanolat zS
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Titanium tetraisopropanolate, Titanium (IV) isopropoxide
8.21895.0250 8.21895.1000
8.21895.0250EA 394 DKK
8.21895.0250 8.21895.1000
Titan(IV)isopropanolat zS
Titan(IV)isopropanolat
Formel: C₁₂H₂₈O₄Ti
Molekylvægt: 284.23 g/mol
Kogepunkt: 240
Smeltepunkt: 18…20 °C
Massefylde: 0.9711 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 51
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008871
CAS-nummer: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN nummer: 2413
ADR: 3 III
Merck Index: 12,09614