Titan(IV)isopropanolat 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Titanium tetraisopropanolate, Titanium (IV) isopropoxide
194700050 194702500 194700010 194700025
ACRO194700050EA 259 DKK
ACRO194700050 ACRO194702500 ACRO194700010 ACRO194700025
Titan(IV)isopropanolat 98+%
Titan(IV)isopropanolat
Formel: C₁₂H₂₈O₄Ti
Molekylvægt: 284.23 g/mol
Kogepunkt: 240 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: >15 °C
Massefylde: 0.95 g/cm³
Flammepunkt: 46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008871
CAS-nummer: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN nummer: 2413
ADR: 3 III
Merck Index: 12,09614
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥15 °C
Assay 16.6 to 17.3 % (Ti)
Color scale ≤100 APHA