Titan(IV)oxid Reag. Ph. Eur. zA, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
MQ300
1.00808.1000 1.00808.9025 1.00808.9050
1.00808.1000EA 839 DKK
1.00808.1000 1.00808.9025 1.00808.9050
Titan(IV)oxid Reag. Ph. Eur. zA, Supelco®
Titanium(IV) oxide
Formel: TiO₂
Molekylvægt: 79.88 g/mol
Kogepunkt: 2900
Smeltepunkt: 1855
Massefylde: 4.2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011269
CAS-nummer: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1855 °C
Molar Mass 79.87 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Boiling Point 2900 °C
pH 7 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)