Titan(III)nitrid ≥99.7% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Titanium nitride
14510.18
14510.30
14510.A1
14510.18EA
1250
DKK
14510.18
14510.30
14510.A1
Titan(III)nitrid ≥99.7% (metals basis)
Titan(III)nitrid
Purity: 99.7%
CAS No.: 25583-20-4
Molecular Formula: TiN
Formula Weight: 61.91
Physical Form:
Formel:
NTi Molekylvægt: 61.89 g/mol Smeltepunkt: 2950 °C Massefylde: 5.22 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00049596 CAS-nummer: 25583-20-4 EINECS: 247-117-5 |