Titan(II)hydrid, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Titanium hydride, Titanium dihydride
MQ200
1.12384.0100 1.12384.1000
1.12384.0100EA 1150 DKK
1.12384.0100 1.12384.1000
Titan(II)hydrid, Sigma-Aldrich®
Titanium(II) hydride
Formel: H₂Ti
Molekylvægt: 49.9 g/mol
Massefylde: 3.91 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151301
CAS-nummer: 7704-98-5
EINECS: 231-726-8
UN nummer: 1871
ADR: 4.1
Merck Index: 14,09473
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Melting Point 400 °C
Molar Mass 49.88 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
Flash Point 400 °C
Density 3.76 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 400 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid