Hafnium(IV)chlorid 99% -80 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hafnium tetrachloride
293250250 293251000
ACRO293250250EA 540 DKK
ACRO293250250 ACRO293251000
Hafnium(IV)chlorid 99% -80 mesh
Hafnium(IV) chloride
Formel: Cl₄Hf
Molekylvægt: 320.3 g/mol
Smeltepunkt: 319 °C (subl.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011034
CAS-nummer: 13499-05-3
EINECS: 236-826-5
UN nummer: 3260
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %