Zirconiumtetrabromid ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
86139.09
86139.18
86139.09EA
1350
DKK
86139.09
86139.18
Zirconiumtetrabromid ≥99%
Zirconiumtetrabromid
Purity: 99%
CAS No.: 13777-25-8
Molecular Formula: ZrBr4
Formula Weight: 410.86
Physical Form: -40 Mesh Powder
Density: 4.201
Melting Point: 450°/15 atm
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00049637
Formel:
Br₄Zr Molekylvægt: 410.84 g/mol Smeltepunkt: 450 °C/15 atm Massefylde: 4.201 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00049637 CAS-nummer: 13777-25-8 EINECS: 237-417-4 UN nummer: 3260 ADR: 8 III |