Diyttrium trioxid 99.99% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
194610500 194610100 194612500
ACRO194610500EA 1090 DKK
ACRO194610500 ACRO194610100 ACRO194612500
Diyttrium trioxid 99.99% (trace metals basis)
Diyttrium trioxid
Formel: Y₂O₃
Kogepunkt: 4300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2410 °C
Massefylde: 5,01 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011473
CAS-nummer: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Assay ≥99.99 % (Y2O3) TREO base
Particle size 2 to 10 µm (d50)
Total conc. of imp.as REO ≤100 ppm
Loss on ignition ≤1.0 % (1000°C) Material base