Diyttrium trioxid 99.999% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
194480020 194480100 194480500
ACRO194480020EA 182 DKK
ACRO194480020 ACRO194480100 ACRO194480500
Diyttrium trioxid 99.999% (trace metals basis)
Diyttrium trioxid
Formel: Y₂O₃
Molekylvægt: 225.81 g/mol
Kogepunkt: 4300
Smeltepunkt: 2410 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011473
CAS-nummer: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Assay 99.999 % (Y2O3) On TREO base