Kviksølv(II)sulfat ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Mercury sulphate, Mercuric sulphate
83565.180EA 2070 DKK
83565.180 83565.230
Kviksølv(II)sulfat ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Kviksølv(II)sulfat
Formel: HgSO₄
Smeltepunkt: 850 °C
Massefylde: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011047
CAS-nummer: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN nummer: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98.0 %
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
Residue after reduction Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
Hg (I) (Mercury) Max. 0.15 %