Kviksølv(II)sulfat, extra_pure, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Mercury sulphate, Mercuric sulphate
MQ200
1.04481.0100 1.04481.0250 1.04481.1000
1.04481.0100EA 2150 DKK
1.04481.0100 1.04481.0250 1.04481.1000
Kviksølv(II)sulfat, extra_pure, Supelco®
Kviksølv(II)sulfat
Formel: HgSO₄
Molekylvægt: 296.65 g/mol
Smeltepunkt: 850
Massefylde: 6.47 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011047
CAS-nummer: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN nummer: 1645
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05914
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Identity passes test
Chloride (Cl) ≤ 0.003 %
Fe (Iron) ≤ 0.005 %
Mercury (I) (as Hg) ≤ 0.1 %
Substances not reducing by formic acid (residue on ignition) ≤ 0.1 %
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials