Kviksølv(II)sulfat ACS analyse reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04480.0050
1.04480.0250
1.04480.0050EA
2010
DKK
1.04480.0050
1.04480.0250
Kviksølv(II)sulfat ACS analyse reagens, Supelco®
Kviksølv(II)sulfat
Formel:
HgSO₄ Smeltepunkt: 850 °C Massefylde: 6,47 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011047 CAS-nummer: 7783-35-9 EINECS: 231-992-5 UN nummer: 1645 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05914 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 296.65 g/mol |
Bulk Density | 670 kg/m3 |
Density | 6.47 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point |
|
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |