Kviksølv(II)sulfat, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Mercury sulphate, Mercuric sulphate
7464.1000EA 0 DKK
7464.1000 7464.2500
Kviksølv(II)sulfat, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kviksølv(II)sulfat
Formel: HgSO₄
Smeltepunkt: 850 °C
Massefylde: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011047
CAS-nummer: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN nummer: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914