Kviksølv(II)sulfat 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Mercury sulphate, Mercuric sulphate
190501000 190505000
ACRO190501000EA 1130 DKK
ACRO190501000 ACRO190505000
Kviksølv(II)sulfat 99+%
Kviksølv(II)sulfat
Formel: HgSO₄
Molekylvægt: 296.65 g/mol
Smeltepunkt: 850
Massefylde: 6.47 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011047
CAS-nummer: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN nummer: 1645
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05914
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Assay ≥99.0 %