Kviksølv(II)thiocyanat 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Mercury dithiocyanate, Mercuric thiocyanate, Mercury (II) rhodanide
196890500 196892500
ACRO196890500EA 694 DKK
ACRO196890500 ACRO196892500
Kviksølv(II)thiocyanat 99+%
Kviksølv(II)thiocyanat
Formel: C₂HgN₂S₂
Molekylvægt: 316.76 g/mol
Smeltepunkt: 165 °C (dec.)
Flammepunkt: 120
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011039
CAS-nummer: 592-85-8
EINECS: 209-773-0
UN nummer: 1646
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05917
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤20 ppm