Zinksulfid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Zinc (II) sulphide
A16296.0B A16296.0I A16296.30
A16296.0BEA 1310 DKK
A16296.0B A16296.0I A16296.30
Zinksulfid ≥98%
Zinksulfid
Purity: 98% CAS No.: 1314-98-3 Molecular Formula: SZn Formula Weight: 97.43 Odour: Odourless Melting Point: 1700° MDL No.: MFCD00011301
Formel: SZn
Molekylvægt: 97.46 g/mol
Smeltepunkt: 1700 °C
Massefylde: 4.10
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011301
CAS-nummer: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Merck Index: 12,10294