Kviksølv(II)oxid, rød 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A16157.0B
A16157.18
A16157.30
A16157.0BEA
4160
DKK
A16157.0B
A16157.18
A16157.30
Kviksølv(II)oxid, rød 99%
Kviksølv(II)oxid
Purity: 99%
CAS No.: 21908-53-2
Molecular Formula: HgO
Formula Weight: 216.59
Odour: Odourless
Melting Point: ca 500° dec.
UN No.: 1641
MDL No.: MFCD00011045
Formel:
HgO Kogepunkt: 356,6 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: ∼ 500 °C (dec.) Massefylde: 11,14 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011045 CAS-nummer: 21908-53-2 EINECS: 244-654-7 UN nummer: 1641 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,5882 |