Kviksølv(II)oxid, yellow 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
205731000 205735000
ACRO205731000EA 584 DKK
ACRO205731000 ACRO205735000
Kviksølv(II)oxid, yellow 99+%
Kviksølv(II)oxid
Formel: HgO
Smeltepunkt: 500 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011045
CAS-nummer: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
UN nummer: 1641
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05908
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to orange Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.05 % (substances not reducible with HCOOH)
Iron (Fe) ≤50 ppm