Cadmiumoxid 99%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cadmium (II) oxide
223790010 223790050 223792500
ACRO223790010EA 955 DKK
ACRO223790010 ACRO223790050 ACRO223792500
Cadmiumoxid 99%, pure
Cadmiumoxid
Formel: CdO
Kogepunkt: 1385 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: ~ 1426 °C
Massefylde: 8,15 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010921
CAS-nummer: 1306-19-0
EINECS: 215-146-2
UN nummer: 2570
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,01623
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Red-brown to brown Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %