Zinkiodid 99.999% (trace metals basis), extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Zinc (II) iodide
212760050 212760250
ACRO212760050EA 526 DKK
ACRO212760050 ACRO212760250
Zinkiodid 99.999% (trace metals basis), extra pure
Zinkiodid
Formel: I₂Zn
Molekylvægt: 319.2 g/mol
Kogepunkt: 620
Smeltepunkt: 446 °C
Massefylde: 4.74 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011299
CAS-nummer: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN nummer: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10269
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %