Kviksølv(II)iodid ≥99%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Mercury diiodide, Mercuric iodide
25402.155EA 0 DKK
25402.155 25402.235
Kviksølv(II)iodid ≥99%, TECHNICAL
Kviksølv(II)iodid
Formel: HgI₂
Molekylvægt: 454.4 g/mol
Kogepunkt: 354
Smeltepunkt: 259
Massefylde: 6.36 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011044
CAS-nummer: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN nummer: 1638
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05905
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %