Kviksølv(II)iodid, rød Ph. Franç., ekstra ren, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04420.0100 1.04420.1000
1.04420.0100EA 1320 DKK
1.04420.0100 1.04420.1000
Kviksølv(II)iodid, rød Ph. Franç., ekstra ren, Supelco®
Kviksølv(II)iodid
Formel: HgI₂
Kogepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 259 °C
Massefylde: 6,36 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011044
CAS-nummer: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN nummer: 1638
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05905
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.06 g/l (25 °C)
Melting Point 259 °C
Molar Mass 454.39 g/mol
Bulk Density 1350 kg/m3
Boiling Point 354 °C (1013 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure 0.006 hPa (80 °C)
Density 6.36 g/cm3 (25 °C)
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials