Kviksølv(II)iodid, red 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Mercury diiodide, Mercuric iodide
205740050 205741000 205745000 205740025
ACRO205740050EA 314 DKK
ACRO205740050 ACRO205741000 ACRO205745000 ACRO205740025
Kviksølv(II)iodid, red 99+%
Kviksølv(II)iodid
Formel: HgI₂
Kogepunkt: 354 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 259 °C
Massefylde: 6,36 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011044
CAS-nummer: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN nummer: 1638
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05905
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Red Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Solubility (in Potassium iodide soln.) Passes test
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.1 %
Soluble Hg salts (as Hg) ≤0.05 %