Cadmiumiodid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cadmium iodide
A18079.14 A18079.22
A18079.14EA 441 DKK
A18079.14 A18079.22
Cadmiumiodid ≥98%
Cadmiumiodid
Purity: 98% CAS No.: 7790-80-9 Molecular Formula: CdI2 Formula Weight: 366.21 Odour: Odourless Melting Point: 387-389° Boiling Point: 787° Merck Reference: 14,1621 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010920
Formel: CdI₂
Molekylvægt: 366.22 g/mol
Kogepunkt: 787 °C
Smeltepunkt: 387…389 °C
Massefylde: 5.67
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010920
CAS-nummer: 7790-80-9
EINECS: 232-223-6
UN nummer: 2570
Merck Index: 12,01657