Cadmiumiodid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cadmium iodide
211462500 211460010
ACRO211462500EA 1390 DKK
ACRO211462500 ACRO211460010
Cadmiumiodid 99%
Cadmiumiodid
Formel: CdI₂
Kogepunkt: 787 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 388 °C
Massefylde: 5,67 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010920
CAS-nummer: 7790-80-9
EINECS: 232-223-6
UN nummer: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01657
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or flakes
Titration Complexometric ≥98.5 %