Zinkfluoramid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
363910250 363912500
ACRO363910250EA 473 DKK
ACRO363910250 ACRO363912500
Zinkfluoramid 98%
Zinkfluoramid
Formel: F₂Zn
Kogepunkt: 1500 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 872…910 °C
Massefylde: 4,95 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011298
CAS-nummer: 7783-49-5
EINECS: 232-001-9
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Fluoride (F) 36.0 to 37.8 %