Cadmium (II) carbonat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A15812.0B A15812.18 A15812.30
A15812.0BEA 3140 DKK
A15812.0B A15812.18 A15812.30
Cadmium (II) carbonat ≥97%
Cadmium (II) carbonat
Purity: 97% CAS No.: 513-78-0 Molecular Formula: CdCO3 Formula Weight: 172.42 Odour: Odourless Melting Point: 500° dec. UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010918
Formel: CCdO₃
Molekylvægt: 172.42 g/mol
Smeltepunkt: 500 °C (dec.)
Massefylde: 4.26
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010918
CAS-nummer: 513-78-0
EINECS: 208-168-9
UN nummer: 2570
Merck Index: 12,01652