Zinkcyanid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Zinc (II) cyanide
L15836.14 L15836.22 L15836.0B
L15836.14EA 341 DKK
L15836.14 L15836.22 L15836.0B
Zinkcyanid ≥98%
Zinkcyanid
Purity: 98% CAS No.: 557-21-1 Molecular Formula: Zn(CN)2 Formula Weight: 117.42 Melting Point: 800° dec. Beilstein Reference: 4124366 Merck Reference: 14,10135 UN No.: 1713 MDL No.: MFCD00011292
Formel: C₂N₂Zn
Molekylvægt: 117.43 g/mol
Smeltepunkt: 800 °C (dec.)
Massefylde: 1.852
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011292
CAS-nummer: 557-21-1
EINECS: 209-162-9
UN nummer: 1713
Merck Index: 12,10264