Zinkcyanid 98%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Zinc (II) cyanide
368070050 368072500 368070010
ACRO368070050EA 201 DKK
ACRO368070050 ACRO368072500 ACRO368070010
Zinkcyanid 98%, pure
Zinkcyanid
Formel: C₂N₂Zn
Molekylvægt: 117.43 g/mol
Smeltepunkt: 800
Massefylde: 1.852
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011292
CAS-nummer: 557-21-1
EINECS: 209-162-9
UN nummer: 1713
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,10264
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %