Zinkchlorid 99.99% (trace metals basis), extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
318170100 318170500
ACRO318170100EA 504 DKK
ACRO318170100 ACRO318170500
Zinkchlorid 99.99% (trace metals basis), extra pure
Zinkchlorid
Formel: ZnCl₂
Kogepunkt: 732 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 293 °C
Massefylde: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011295
CAS-nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN nummer: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.01 %