Kviksølvdichlorid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Mercuric chloride, Mercury Chloride, Mercury dichloride
7904.1 7904.2
ROTH7904.1EA 813.59 DKK
ROTH7904.1 ROTH7904.2
Kviksølvdichlorid
Kviksølvdichlorid
Formel: HgCl₂
Molekylvægt: 271.5 g/mol
Kogepunkt: 302
Smeltepunkt: 273
Massefylde: 5.44 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011041
CAS-nummer: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN nummer: 1624
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05901