Kviksølvdichlorid 99.5+% ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Mercuric chloride, Mercury Chloride, Mercury dichloride
423931000 423935000 423930025
ACRO423931000EA 510 DKK
ACRO423931000 ACRO423935000 ACRO423930025
Kviksølvdichlorid 99.5+% ACS
Kviksølvdichlorid
Formel: HgCl₂
Molekylvægt: 271.5 g/mol
Kogepunkt: 302
Smeltepunkt: 277 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011041
CAS-nummer: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN nummer: 1624
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05901
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.5 %
Solubility (in ethyl ether) Passes test
Iron (Fe) ≤20 ppm
Residue after reduction ≤0.02 %