Kviksølvdichlorid 99.5%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Mercuric chloride, Mercury Chloride, Mercury dichloride
201430250 201431000 201435000 201430010
ACRO201430250EA 229 DKK
ACRO201430250 ACRO201431000 ACRO201435000 ACRO201430010
Kviksølvdichlorid 99.5%
Kviksølvdichlorid
Formel: HgCl₂
Molekylvægt: 271.5 g/mol
Kogepunkt: 302 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 277 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011041
CAS-nummer: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN nummer: 1624
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05901
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals (May contain black particles)
Titration Complexometric ≥99.4 %