Cadmiumchlorid 99.99% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cadmium chloride
296330050 296330250
ACRO296330050EA 456 DKK
ACRO296330050 ACRO296330250
Cadmiumchlorid 99.99% (trace metals basis)
Cadmiumchlorid
Formel: CdCl₂
Kogepunkt: 967 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 568 °C
Massefylde: 4,05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010916
CAS-nummer: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
UN nummer: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01653
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %