Zinkbromid, anhydrous 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Zinc (II) bromide
B22510.22 B22510.36
B22510.22EA 415 DKK
B22510.22 B22510.36
Zinkbromid, anhydrous 98%
Zinkbromid
Purity: 98% CAS No.: 7699-45-8 Molecular Formula: ZnBr2 Formula Weight: 225.19 Refractive Index: 1.5452 Melting Point: 394° Boiling Point: 650° Merck Reference: 14,10129 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011294
Formel: Br₂Zn
Molekylvægt: 225.2 g/mol
Kogepunkt: 650 °C
Smeltepunkt: 394
Massefylde: 4.201
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011294
CAS-nummer: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN nummer: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 14,10129