Zinkbromid 99.999% (trace metals basis), extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Zinc (II) bromide
212770025 212770100 212770500
ACRO212770025EA 332 DKK
ACRO212770025 ACRO212770100 ACRO212770500
Zinkbromid 99.999% (trace metals basis), extra pure
Zinkbromid
Formel: Br₂Zn
Molekylvægt: 225.2 g/mol
Kogepunkt: 670…680 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 394
Massefylde: 4.22 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011294
CAS-nummer: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN nummer: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,10182
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %