Zinkbromid, anhydrous 98%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Zinc (II) bromide
202101000 202105000 202100025
ACRO202101000EA 396 DKK
ACRO202101000 ACRO202105000 ACRO202100025
Zinkbromid, anhydrous 98%, extra pure
Zinkbromid
Formel: Br₂Zn
Molekylvægt: 225.2 g/mol
Kogepunkt: 697 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 394 °C
Massefylde: 4.22 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011294
CAS-nummer: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN nummer: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,10182
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water ≤2 % (K.F.)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm