Kviksølv(II)bromid Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Mercuric bromide, Mercury dibromide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04421.0050 1.04421.0250
1.04421.0050EA 1660 DKK
1.04421.0050 1.04421.0250
Kviksølv(II)bromid Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Kviksølv(II)bromid
Formel: Br₂Hg
Kogepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 236 °C
Massefylde: 6,1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011040
CAS-nummer: 7789-47-1
EINECS: 232-169-3
UN nummer: 1634
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05900
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Insoluble matter (in methanol) ≤ 0.05 %
Chloride (Cl) ≤ 0.25 %
Residue after reduction ≤ 0.02 %
Correspons to ACS,Reag. Ph Eur 322 °C (1013 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure 3.0 hPa (150 °C)
Density 6.1 g/cm3 (25 °C)
pH 4.5 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials