Kviksølv(II)bromid 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Mercuric bromide, Mercury dibromide
190491000 190495000
ACRO190491000EA 964 DKK
ACRO190491000 ACRO190495000
Kviksølv(II)bromid 99+%
Kviksølv(II)bromid
Formel: Br₂Hg
Molekylvægt: 360.4 g/mol
Kogepunkt: 320
Smeltepunkt: 236
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011040
CAS-nummer: 7789-47-1
EINECS: 232-169-3
UN nummer: 1634
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05900
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in methanol)