Sølvsulfat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
6791.1 6791.2
ROTH6791.1EA 0 DKK
ROTH6791.1 ROTH6791.2
Sølvsulfat
Sølvsulfat
Formel: Ag₂SO₄
Kogepunkt: 1085 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 655 °C
Massefylde: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003407
CAS-nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM