Sølvsulfat ≥98%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
21589.153EA 2070 DKK
21589.153 21589.233
Sølvsulfat ≥98%, TECHNICAL
Sølvsulfat
Formel: Ag₂SO₄
Kogepunkt: 1085 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 655 °C
Massefylde: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003407
CAS-nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %