Sølvsulfat 99,999 Metals basis, Premion®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Disilver sulphate
12112.06
12112.14
12112.22
12112.06EA
578
DKK
12112.06
12112.14
12112.22
Sølvsulfat 99,999 Metals basis, Premion®
Sølvsulfat
Purity: 99.999%
CAS No.: 10294-26-5
Molecular Formula: Ag2O4S
Formula Weight: 311.80
Physical Form: Powder
Density: 5.45
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 657°
Boiling Point: 1085° dec.
Merck Reference: 14,8529
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003407
Formel:
Ag₂SO₄ Molekylvægt: 311.8 g/mol Kogepunkt: 1085 °C (dec.) Smeltepunkt: 657 °C Massefylde: 5.45 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003407 CAS-nummer: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,8529 |